Documenti
476811
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(1H-imidazol-1-yl)benzoate
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Punto di fusione
124-127 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(cc1)-n2ccnc2
InChI
1S/C11H10N2O2/c1-15-11(14)9-2-4-10(5-3-9)13-7-6-12-8-13/h2-8H,1H3
KUBBZTZQWIGHFH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methyl 4-(1H-imidazol-1-yl)benzoate is a imidazole derivative. It is a heterocyclic building block used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3