475890
2,6-Dichlorophenyl isothiocyanate
97%
Scegli un formato
51,80 €
Prezzo di listino74,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
51,80 €
Prezzo di listino74,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
38-42 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
isothiocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1cccc(Cl)c1N=C=S
InChI
1S/C7H3Cl2NS/c8-5-2-1-3-6(9)7(5)10-4-11/h1-3H
SUCGVQHNGIQXGD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?