283541
4-Nitrophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
P. eboll.
137-138 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
110-112 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C7H4N2O2S/c10-9(11)7-3-1-6(2-4-7)8-5-12/h1-4H
NXHSSIGRWJENBH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- 5,6-dimethyl-2-[(4-nitrophenyl)amino]thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
- 4,5-dimethyl-2-substituted carbamothioylaminothiophene-3-carboxamides
- acyclic triazene or zwitterionic dihydropyrimidinium imidothiolate derivatives
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves