468517
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
98%
Sinonimo/i:
1-Isothiocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5 (lit.)
P. eboll.
63 °C/1.5 mmHg (lit.)
Densità
1.485 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)N=C=S
InChI
1S/C9H3F6NS/c10-8(11,12)5-1-6(9(13,14)15)3-7(2-5)16-4-17/h1-3H
FXOSSGVJGGNASE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Chemical derivatization of amino-functionalized model surfaces, amino thiolate on Au, amino siloxane on Si, and polyethylene (PE) foils and films.
- Chemical derivatization of self assembled monolayers of ω-amino-4,4′-terphenyl substituted alkanethiols.
- Synthesis of ethylene-linked sulfonimidoyl-containing thioureas.
- Preparation of pyrrolidine-2-carboxylic acid-{2-[3-(3,5-bistrifluoromethylphenyl)thioureido]phenyl}-amide.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter