475394
2-(2-Bromoethoxy)tetrahydro-2H-pyran
96%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
contiene
~1% K2CO3 as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.482 (lit.)
P. ebollizione
62-64 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densità
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C7H13BrO2/c8-4-6-10-7-3-1-2-5-9-7/h7H,1-6H2
GCUOLJOTJRUDIZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?