Documenti fondamentali
475254
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-bromopurine
95%
Scegli un formato
5 G
61,50 €
61,50 €
Prezzo di listino123,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
61,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4BrN5
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
61,50 €
Prezzo di listino123,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Punto di fusione
>350 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Nc1nc(Br)c2nc[nH]c2n1
InChI
1S/C5H4BrN5/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
HPGBGNVPUMCKPM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Amino-6-bromopurine is a 2-amino-6-halogenopurine. It can be synthesized by reaction between 2-amino-6-chloropurine and KX (X=Br).[1] It has been reported to be a substrate for the adenine deaminase.[2] Orientations of 2-amino-6-bromopurine (ABPu) in the docking conformations of guanine riboswitch complexed with ABPu have been analyzed.[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of Some Biologically Active Halogenopurines.
Hu YL, et al.
J. Korean Chem. Soc., 54(4), 429-436 (2010)
Theoretical studies on the interaction of guanine riboswitch with guanine and its closest analogues.
Ling B, et al.
Molecular Simulations, 36(12), 929-938 (2010)
D A Jankowska et al.
Journal of applied microbiology, 115(5), 1134-1146 (2013-08-02)
Construction of a transgenic Arxula adeninivorans strain that produces a high concentration of adenine deaminase and investigation into the application of the enzyme in the production of food with low purine content. The A. adeninivorans AADA gene, encoding adenine deaminase