473448
Potassium hexacyanochromate(III)
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Chromium potassium cyanide (CrK3 (CN)6 ), Tripotassium hexacyanochromate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: chromium
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
>350 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[K+].[K+].N#C[Cr-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Cr.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
VOCDJOPDZZSPRQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?