472727
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-L-alanine
97%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid, 3-Methoxy-O-methyl-L-tyrosine, DMPA
About This Item
Prodotti consigliati
product name
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-L-alanine, 97%
Saggio
97%
Attività ottica
[α]22/D −5°, c = 4 in 1 M HCl
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
254-257 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
COc1ccc(C[C@H](N)C(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C11H15NO4/c1-15-9-4-3-7(6-10(9)16-2)5-8(12)11(13)14/h3-4,6,8H,5,12H2,1-2H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
VWTFNYVAFGYEKI-QMMMGPOBSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3