Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 191,00 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 296,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.21
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
221-758-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4129939
191,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
L-Methionine sulfoxide,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
mp
255 °C
application(s)
detection
peptide synthesis
SMILES string
CS(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO3S/c1-10(9)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-,10?/m0/s1
InChI key
QEFRNWWLZKMPFJ-YGVKFDHGSA-N
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
Application
- The DmsABC S-oxide reductase is an essential component of a novel, hypochlorite-inducible system of extracellular stress defense in Haemophilus influenzae: This study illustrates the enzymatic action of L-Methionine sulfoxide reductase in bacterial defense systems, underscoring its biotechnological applications in developing antimicrobial strategies (Nasreen et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
L-Methionine sulfoxide, a structural analog of glutamate, may be used as a substrate to study the specificity and kinetics of various methionine sulfoxide reductase(s).
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder or crystals | form powder | form powder or crystals |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99.5% (NT) |
| mp 255 °C | mp 275 °C | mp 284 °C (dec.) (lit.) | mp 284 °C (dec.) (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color white to off-white | color - | color white | color white |
| application(s) detection | application(s) detection | application(s) detection | application(s) - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
wgk
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?