Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 31,40 € 26,69 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 51,90 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 185,00 € |
Informazioni su questo articolo
26,69 €
Prezzo di listino31,40 €Risparmia il 15%form
powder
Quality Segment
mp
270-272 °C (lit.), 290 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)
InChI key
WTDRDQBEARUVNC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816)
mouse ... DRD1(13488), DRD2(13489), DRD3(13490), DRD4(13491), DRD5(13492)
rat ... DRD1(24316), DRD2(24318), DRD3(29238), DRD4(25432), DRD5(25195)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form - | form powder | form solid |
| Gene Information human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816) | Gene Information human ... DRD3(1814) | Gene Information human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356), HTR2C(3358) | Gene Information human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356) |
| mp 270-272 °C (lit.), 290 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp 243 °C (dec.) (lit.) | mp 194-196 °C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?