Documenti fondamentali
470139
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)aniline
98%
About This Item
Formula condensata:
F2CHOC6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.505 (lit.)
P. ebollizione
231 °C (lit.)
Densità
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(OC(F)F)cc1
InChI
1S/C7H7F2NO/c8-7(9)11-6-3-1-5(10)2-4-6/h1-4,7H,10H2
NDEZTSHWEPQVBX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)