Documenti fondamentali
470120
Sigma-Aldrich
2-(Difluoromethoxy)aniline
97%
About This Item
Formula condensata:
F2CHOC6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.505 (lit.)
P. ebollizione
205 °C (lit.)
Densità
1.272 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Nc1ccccc1OC(F)F
InChI
1S/C7H7F2NO/c8-7(9)11-6-4-2-1-3-5(6)10/h1-4,7H,10H2
CGNAIUUCOVWLLL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)