Documenti fondamentali
154253
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methylaniline
97%
Sinonimo/i:
2-Amino-5-bromotoluene, 4-Bromo-o-toluidine
Scegli un formato
25 G
59,10 €
59,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
59,10 €
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(CH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.05
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
59,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
P. ebollizione
240 °C (lit.)
Punto di fusione
57-59 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1cc(Br)ccc1N
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
PCHYYOCUCGCSBU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
4-Bromo-2-methylaniline was used in the preparation of 4-Bromo-2-methylphenol[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
QSAR for the cytotoxicity of 2-alkyl or 2, 6-dialkyl, 4-X-phenols: the nature of the radical reaction.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 6, 1112-1117 (2002)
Anton Georgiev et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 175, 76-91 (2016-12-27)
In this paper three different "push-pull" 4-aminoazobenzene dyes have been synthesized in order to characterize their photochromic behavior in different solvents. The molecular geometry was optimized by DFT/B3LYP functional combined with the standard 6-31+G(d,p) basis set for trans (E) and