Documenti fondamentali
469742
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-Chloromandelonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH(OH)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +39°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
70-74 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@H](C#N)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H6ClNO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-10/h1-4,8,11H/t8-/m0/s1
LSDSHEPNJSMUTI-QMMMGPOBSA-N
Applicazioni
Useful intermediate in the preparation of optically active α-hydroxy carboxylic acids, α-hydroxy aldehydes, α-hydroxy ketones, and 2-amino alcohols.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kruse, C.G. In Collins, A.N. Sheldrake, G.N. Crosby, J., Eds.
Chirality in Industry, 279-279 (1992)