Vai a
450421
4,4′-Cyclohexylidenebisphenol
98%
Sinonimo/i:
Bisphenol Z
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
71,20 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H10(C6H4OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.35
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
212-677-1
MDL number:
71,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
98%
mp
190-192 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2(CCCCC2)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C18H20O2/c19-16-8-4-14(5-9-16)18(12-2-1-3-13-18)15-6-10-17(20)11-7-15/h4-11,19-20H,1-3,12-13H2
InChI key
SDDLEVPIDBLVHC-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
450464450456450502
assay
98%
assay
99%
assay
99%
assay
98%
mp
190-192 °C (lit.)
mp
135-139 °C (lit.)
mp
188-191 °C (lit.)
mp
162-165 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)