450855
Gadolinium(III) chloride hydrate
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Gadolinium chloride hydrate
Scegli un formato
78,40 €
Prezzo di listino112,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
78,40 €
Prezzo di listino112,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: gadolinium
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤200.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Densità
2.424 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
SXVCBXHAHBCOMV-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.