Documenti fondamentali
468800
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-D-phenylalanine hydrochloride
99%
Scegli un formato
500 MG
270,00 €
270,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
270,00 €
About This Item
Formula condensata:
FC6H4CH2CH(NH2)CO2H · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
270,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
4-Fluoro-D-phenylalanine hydrochloride, 99%
Saggio
99%
Stato
powder
Attività ottica
[α]23/D +11°, c = 1 in H2O
Colore
white
Punto di fusione
245 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.N[C@H](Cc1ccc(F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO2.ClH/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13);1H/t8-;/m1./s1
ZDECBCKSULAIGP-DDWIOCJRSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)