468568
Hexyllithium solution
2.3 M in hexane
Sinonimo/i:
1-Hexyllithium, n-Hexyllithium, Hexane - lithium complex
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
2.3 M in hexane
P. ebollizione
69 °C
Densità
0.708 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Li]CCCCCC
InChI
1S/C6H13.Li/c1-3-5-6-4-2;/h1,3-6H2,2H3;
RMKNFFPDYCVCDI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Ni-catalyzed cross-coupling with aryl halides.
- Cu-catalyzed enantioselective allylic alkylation.
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
15.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?