Documenti fondamentali
468452
Sigma-Aldrich
Dipotassium tris(1,2-benzenediolato-O,O′)silicate
97%
About This Item
Formula condensata:
K2Si(O2C6H4)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
430.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: potassium
Punto di fusione
360 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[K+].O1c2ccccc2O[Si--]1345Oc6ccccc6O3.O4c7ccccc7O5
InChI
1S/C18H12O6Si.2K/c1-2-8-14-13(7-1)19-25(20-14,21-15-9-3-4-10-16(15)22-25)23-17-11-5-6-12-18(17)24-25;;/h1-12H;;/q-2;2*+1
NRFBMPOQXYVYMM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.