379077
4,4′,4′′,4′′′-(Porphine-5,10,15,20-tetrayl)tetrakis(benzoic acid)
Dye content 75 %
Sinonimo/i:
meso-Tetraphenylporphine-4,4′,4″,4″′-tetracarboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Composizione
Dye content, 75%
λmax
411 nm
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccc(cc4)C(O)=O)c5ccc([nH]5)c(-c6ccc(cc6)C(O)=O)c7ccc(n7)c(-c8ccc(cc8)C(O)=O)c9ccc2[nH]9
InChI
1S/C48H30N4O8/c53-45(54)29-9-1-25(2-10-29)41-33-17-19-35(49-33)42(26-3-11-30(12-4-26)46(55)56)37-21-23-39(51-37)44(28-7-15-32(16-8-28)48(59)60)40-24-22-38(52-40)43(36-20-18-34(41)50-36)27-5-13-31(14-6-27)47(57)58/h1-24,49,52H,(H,53,54)(H,55,56)(H,57,58)(H,59,60)/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-
HHDUMDVQUCBCEY-LWQDQPMZSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering