Key Documents
468029
Sigma-Aldrich
m-Toluenesulfonic acid hydrate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8O3S · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.20 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.523 (lit.)
P. eboll.
111 °C (lit.)
Densità
1.296 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.Cc1cccc(c1)S(O)(=O)=O