Documenti fondamentali
467812
Sigma-Aldrich
Potassium carbonate
ReagentPlus®, 99.99%
About This Item
Formula condensata:
K2CO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.21
Beilstein:
4267587
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99.99%
Impurezze
≤0.001% N compounds
≤0.004% S compounds
≤0.005% silica
≤0.01% NH4OH ppt.
≤0.01% insolubles
<200 ppm total metallic impurities
Punto di fusione
891 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Ca and Mg precipitate: ≤0.01%
Fe: ≤5 ppm
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤5 ppm
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)