Documenti fondamentali
466700
Sigma-Aldrich
Tri-O-benzoyl-D-galactal
98%
Scegli un formato
5 G
193,00 €
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
193,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H22O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
458.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stringa SMILE
O=C(OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@H]1OC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H22O7/c28-25(19-10-4-1-5-11-19)32-18-23-24(34-27(30)21-14-8-3-9-15-21)22(16-17-31-23)33-26(29)20-12-6-2-7-13-20/h1-17,22-24H,18H2/t22-,23-,24-/m1/s1
OZFFEFRJEYIEGH-WXFUMESZSA-N
Applicazioni
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)