466360
Zinc iodide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Diiodozinc, Zinc diiodide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: zinc
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
445 °C (lit.)
Densità
4.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Zn]I
InChI
1S/2HI.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
UAYWVJHJZHQCIE-UHFFFAOYSA-L
Accessorio
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Articoli
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.