Documenti
1.08828
Supelco
Zinc iodide
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Zinc iodide, Zinc diiodide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
I2Zn
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
233-396-0
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥98.5% (complexometric)
Forma fisica
solid
Impurezze
≤0.00005% As (Arsenic)
≤0.001% Cu (Copper)
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.001% Pb (Lead)
≤0.005% Cd (Cadmium)
≤0.005% Sulfate (SO4)
≤0.01% Chloride (Cl)
≤0.1% Substances not precipitated by ammonium sulfide (as sulfates)
Perdita
≤1.5% loss on drying
pH
5.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. eboll.
625 °C/1013 hPa
Punto di fusione
446 °C
Solubilità
4500 g/L
Densità
4.74 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1800 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/2HI.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
UAYWVJHJZHQCIE-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 98.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
As (Arsenic): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Substances not precipitated by ammonium sulfide (as sulfates): ≤ 0.1 %
Loss on drying: ≤ 1.5 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3