Documenti fondamentali
464899
Sigma-Aldrich
2,6-Pyridinedicarbonitrile
97%
Sinonimo/i:
2,6-Dicyanopyridine
Scegli un formato
1 G
66,01 €
5 G
325,00 €
66,01 €
Prezzo di listino94,30 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
66,01 €
5 G
325,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H3N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
66,01 €
Prezzo di listino94,30 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
123-127 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
N#Cc1cccc(n1)C#N
InChI
1S/C7H3N3/c8-4-6-2-1-3-7(5-9)10-6/h1-3H
XNPMXMIWHVZGMJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,6-Pyridinedicarbonitrile is a heterocyclic dinitrile. Its biotransformation by Rhodococcus erythropolis A4 to 6-cyanopyridine-2-carboxamide has been reported.[1]
Applicazioni
2,6-Pyridinedicarbonitrile may be used to synthesize bis-tetrazoles[2] and pyridine-based tridentate ligand 2,6-bis(α-aminoisopropyl)pyridine.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and exploratory coordination chemistry of the new ditertiary carbinamine ligand 2, 6-bis (a-aminoisopropyl) pyridine.
Dahlenburg L, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 360(5), 1474-1481 (2007)
Synthesis and characterisation of macrocycles containing both tetrazole and pyridine functionalities.
Fleming A, et al.
Tetrahedron, 67(18), 3260-3266 (2011)
Vojtech Vejvoda et al.
Biotechnology letters, 29(7), 1119-1124 (2007-05-05)
2,6-Pyridinedicarbonitrile (1a) and 2,4-pyridinedicarbonitrile (2a) were hydrated by Rhodococcus erythropolis A4 to 6-cyanopyridine-2-carboxamide (1b; 83% yield) and 2-cyanopyridine-4-carboxamide (2b; 97% yield), respectively, after 10 min. After 118 h, the intermediates 1b or 2b were transformed into 2,6-pyridinedicarboxamide (1c; 35% yield)
Kazuhide Kamiya et al.
ChemSusChem, 13(13), 3462-3468 (2020-04-28)
In the design of solar-energy conversion electrochemical systems, it is important to consider that natural sunlight fluctuates. By taking nitrous acid photoreduction as an example, this study has shown that the reaction pathway, and hence the reaction products, dynamically respond
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with