Documenti fondamentali
464678
Sigma-Aldrich
Palladium(II) iodide
97%
Sinonimo/i:
Palladium diiodide, Palladium iodide, Palladous iodide
Scegli un formato
2 G
172,00 €
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 G
172,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
I2Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: palladium
Punto di fusione
350 °C (dec.) (lit.)
Densità
6.003 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Pd]I
InChI
1S/2HI.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
HNNUTDROYPGBMR-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Method: Formation of a red-violet dye with chrom azurol S.
Measuring ranges may vary when used in combination with other photometers or methods than specified above.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)