Documenti fondamentali
462306
Sigma-Aldrich
Lithium pentamethylcyclopentadienide
Sinonimo/i:
(1,2,3,4,5-Pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl)lithium, 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadienyllithium, Lithium 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadienide, Lithium pentamethylcyclopentadiene, Pentamethylcyclopentadienyllithium
Scegli un formato
1 G
96,20 €
96,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
96,20 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15Li
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
96,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Punto di fusione
>230 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Li].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.Li.H/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;/h1-5H3;;
BYQDFKHYKXKKFK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Catalytic base in palladium-catalyzed cross-coupling reactions
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Pyr. Sol. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)