Documenti fondamentali
303348
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienyllithium
97%
Sinonimo/i:
1,3-Cyclopentadiene lithium complex, Lithium cyclopentadienide, Lithium cyclopentadienylide
Scegli un formato
5 G
147,00 €
25 G
240,00 €
147,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
147,00 €
25 G
240,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5Li
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.03
Beilstein:
3535737
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
147,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Stringa SMILE
[Li]C1C=CC=C1
InChI
1S/C5H5.Li/c1-2-4-5-3-1;/h1-5H;
JTVVTAXHEPEOQP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Useful reagent for the preparation of metallocenes and cyclopentadienyl derivatives.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)