461075
1-(Trimethylsilyl)-2-pyrrolidinone
96%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.46 (lit.)
P. eboll.
90 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)N1CCCC1=O
InChI
1S/C7H15NOSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7(8)9/h4-6H2,1-3H3
LUBVCBITQHEVCJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53 °C - closed cup