Documenti fondamentali
458880
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline
98%
Sinonimo/i:
3-Bromo-2,4,6-trimethylbenzenamine
Scegli un formato
25 G
234,00 €
234,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
234,00 €
About This Item
Formula condensata:
BrC6H(CH3)3NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
234,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
(Powder or Solid or Crystals or Semi-Solid or Liquid)
Colore
, Light Brown to Dark Brown to Dark Purple
Indice di rifrazione
n20/D 1.575 (lit.)
P. ebollizione
172-173 °C/24 mmHg (lit.)
Punto di fusione
34.5-39.3 °C (lit.)
Densità
1.313 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(Br)c(C)c1N
InChI
1S/C9H12BrN/c1-5-4-6(2)9(11)7(3)8(5)10/h4H,11H2,1-3H3
MVLMPTBHZPYDBZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Magdalena Markowicz et al.
Journal of biological physics, 38(4), 637-656 (2012-11-13)
The interactions between dendrimers and different types of drugs are nowadays one of the most actively investigated areas of the pharmaceutical sciences. The interactions between dendrimers and drugs can be divided into: internal encapsulation, external electrostatic interaction, and covalent conjugation.