Documenti fondamentali
456861
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenoxyacetonitrile
98%
Scegli un formato
5 G
26,10 €
25 G
59,36 €
26,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
26,10 €
25 G
59,36 €
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4OCH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
26,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
45-49 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
nitrile
Stringa SMILE
Clc1ccc(OCC#N)cc1
InChI
1S/C8H6ClNO/c9-7-1-3-8(4-2-7)11-6-5-10/h1-4H,6H2
YUGDKEWUYZXXRU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of C3-Substituted 4-Azaindoles: An Easy Access to 4-Azamelatonin and Protected 4-Azatryptophan.
Jeanty M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 73(!8), 7390-7393 (2008)
Vlachou M, et al.
Heterocycles, 129-132 (2002)
Novel and selective 5-HT2C/2B receptor antagonists as potential anxiolytic agents: synthesis, quantitative structure-activity relationships, and molecular modeling of substituted 1-(3-pyridylcarbamoyl) indolines.
Bromidge SM, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 41(10), 1598-1612 (1998)