407216
Triarylsulfonium hexafluorophosphate salts, mixed
50% in propylene carbonate
Stato
liquid
Concentrazione
50% in propylene carbonate
Indice di rifrazione
n20/D 1.5 (lit.)
Densità
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.S(c1ccccc1)c2ccc(cc2)[S+](c3ccccc3)c4ccccc4.S(c5ccc(cc5)[S+](c6ccccc6)c7ccccc7)c8ccc(cc8)[S+](c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/C36H28S3.C24H19S2.3F6P/c1-5-13-31(14-6-1)38(32-15-7-2-8-16-32)35-25-21-29(22-26-35)37-30-23-27-36(28-24-30)39(33-17-9-3-10-18-33)34-19-11-4-12-20-34;1-4-10-20(11-5-1)25-21-16-18-24(19-17-21)26(22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23;3*1-7(2,3,4,5)6/h1-28H;1-19H;;;/q+2;+1;3*-1
BXEZIWXFNSCYKD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?