Documenti fondamentali
453218
Sigma-Aldrich
(3aS,4R,5S,6aR)-(+)-Hexahydro-5-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
98%
Sinonimo/i:
(+)-Corey lactone
Scegli un formato
250 MG
118,50 €
118,50 €
Prezzo di listino237,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
118,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
118,50 €
Prezzo di listino237,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +44°, c = 2.3 in methanol
Punto di fusione
114-118 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
Stringa SMILE
OC[C@@H]1[C@@H](O)C[C@H]2OC(=O)C[C@@H]12
InChI
1S/C8H12O4/c9-3-5-4-1-8(11)12-7(4)2-6(5)10/h4-7,9-10H,1-3H2/t4-,5-,6-,7+/m0/s1
VYTZWRCSPHQSFX-ZTYPAOSTSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)