260258
1,2-Epoxyoctane
96%
Sinonimo/i:
1-Octene oxide, Hexyloxirane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.42 (lit.)
P. eboll.
62.5-63 °C/17 mmHg (lit.)
Densità
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCC1CO1
InChI
1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-8-7-9-8/h8H,2-7H2,1H3
NJWSNNWLBMSXQR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37 °C - closed cup