Documenti fondamentali
452491
Sigma-Aldrich
Allyl-d5 alcohol
98 atom % D
Sinonimo/i:
2-Propen-d5-1-ol
About This Item
Formula condensata:
D2C=CDCD2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Indice di rifrazione
n20/D 1.41 (lit.)
P. ebollizione
96-98 °C (lit.)
Punto di fusione
−129 °C (lit.)
Densità
0.926 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]\C([2H])=C(/[2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2/i1D2,2D,3D2
XXROGKLTLUQVRX-RHPBTXKOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)