Documenti fondamentali
900076
Sigma-Aldrich
Vitamin K2 (MK-9)-(5,6,7,8-d4,2-methyl-d3)
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
Menaquinone-9-(5,6,7,8-d4,2-methyl-d3)
Scegli un formato
1 MG
687,00 €
687,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
687,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C56D7H73O2
Peso molecolare:
792.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
687,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
white to yellow
Spostamento di massa
M+7
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C/C(CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)=C\CC1=C(C([2H])([2H])[2H])C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C1=O)=O
InChI
1S/C56H80O2/c1-42(2)22-14-23-43(3)24-15-25-44(4)26-16-27-45(5)28-17-29-46(6)30-18-31-47(7)32-19-33-48(8)34-20-35-49(9)36-21-37-50(10)40-41-52-51(11)55(57)53-38-12-13-39-54(53)56(52)58/h12-13,22,24,26,28,30,32,34,36,38-40H,14-21,23,25,27,29,31,33,35,37,41H2,1-11H3/b43-24+,44-26+,45-28+,46-30+,47-32+,48-34+,49-36+,50-40+/i11D3,12D,13D,38D,39D
WCRXHNIUHQUASO-LLYLAFBMSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Vitamin K2, also known as menaquinone, is a polyisoprenoid-substituted napthoquinone. Menaquinone-9 (MK-9) is a subtype of vitamin K2. It is commonly found in fermented dairy products like cheese.[1][2]
Vitamin K2 (MK-9)-(5,6,7,8-d4,2-methyl-d3) is a deuterated vitamin K2 wherein C-5, C-6, C-7, C-8, and 2-methyl protons are replaced by deuterium.
Applicazioni
Vitamin K2 (MK-9)-(5,6,7,8-d4,2-methyl-d3) can be used as a stable isotope internal standard for data interpretation in specific biological samples.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Vitamin K2
Sigma-Aldrich
V9378
Vitamin K2
Phylloquinone (K1) analytical standard
Supelco
47773
Phylloquinone (K1)
Vitamin K
Textbook of Veterinary Physiological Chemistry (2014)
Quantitative measurement of vitamin K2 (menaquinones) in various fermented dairy products using a reliable high-performance liquid chromatography method
Manoury E, et al.
Journal of Dairy Science, 96(3), 1335-1346 (2013)