Documenti fondamentali
449210
Sigma-Aldrich
Indium(I) chloride
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Chloroindium(I), Indium monochloride
About This Item
Formula condensata:
InCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
anhydrous
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: indium
P. ebollizione
608 °C (lit.)
Punto di fusione
225 °C (lit.)
Densità
4.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[In]
InChI
1S/ClH.In/h1H;/q;+1/p-1
APHGZSBLRQFRCA-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Used to prepare cage, dinuclear complexes (In-cyclodiphophazanes) which possess interesting metal-metal interactions.[1]
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Grocholl, L. et al.
Inorganic Chemistry, 37, 2496-2496 (1998)
Chun Kiang Chua et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 20(7), 1871-1877 (2014-02-04)
Graphene is a promising material capable of driving technological advancement. It is, however, a challenge to obtain pristine graphene in large quantities given the limitation of current synthetic methods. Among the numerous methods available, the chemical approach provides an optimistic