Key Documents
545082
Sigma-Aldrich
Indium(III) bromide
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Indium tribromide
About This Item
Formula condensata:
InBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.53
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: indium
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
P. eboll.
656 °C (lit.)
Punto di fusione
436 °C (lit.)
Densità
4.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[In](Br)Br
InChI
1S/3BrH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
JKNHZOAONLKYQL-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
  • Indium (III)/2-benzoylpyridine chemistry: Indium (III) bromide facilitates interesting transformations of the 2-benzoylpyridine ligand, enabling further reactivity and activation of the proligand (Stamou et al., 2022).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Articoli
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.