645168
Tungsten(VI) chloride
powder, ≥99.99% trace metals basis (purity excludes molybdenum)
Sinonimo/i:
Tungsten hexachloride
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Tensione di vapore
43 mmHg ( 215 °C)
Saggio
≥99.99% trace metals basis (purity excludes molybdenum)
Stato
powder
Impurezze
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
P. ebollizione
347 °C (lit.)
Punto di fusione
275 °C (lit.)
Densità
3.52 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.W/h6*1H;/q;;;;;;+6/p-6
KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H
Categorie correlate
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)