Documenti fondamentali
548456
Sigma-Aldrich
Indium(II) chloride
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Indium dichloride
Scegli un formato
1 G
40,18 €
10 G
255,00 €
40,18 €
Prezzo di listino57,40 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
40,18 €
10 G
255,00 €
About This Item
Formula condensata:
InCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
40,18 €
Prezzo di listino57,40 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: indium
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
262 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[InH]Cl
InChI
1S/2ClH.In.H/h2*1H;;/q;;+2;/p-2
RLVOJNSMGYFATO-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.