Documenti fondamentali
445924
Sigma-Aldrich
3-Phenyl-1-indanone
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
P. eboll.
148 °C/0.7 mmHg (lit.)
Punto di fusione
75-78 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
phenyl
Stringa SMILE
O=C1CC(c2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-15-10-14(11-6-2-1-3-7-11)12-8-4-5-9-13(12)15/h1-9,14H,10H2
SIUOTMYWHGODQX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Asymmetric total synthesis of (+)-indatraline via diastereoselective amination of chiral ethers using chlorosulfonyl isocyanate.
Lee SH, et al.
Tetrahedron, 69(7), 1877-1880 (2013)
Koltunov KY.
Tetrahedron Letters, 48(32), 5631-5634 (2007)
Photochemistry of 1-hydroxy-2-indanones: an alternative route to photoenols.
Netto-Ferreira JC, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 8(4), 427-431 (1997)
Thermolysis of substituted indenes. Sigmatropic phenyl and hydrogen migrations.
Miller LL and Boyer RF.
Journal of the American Chemical Society, 93(3), 650-656 (1971)