Documenti fondamentali
445134
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyacetophenone
98%
Scegli un formato
5 G
86,10 €
25 G
193,20 €
86,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
86,10 €
25 G
193,20 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5COCH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
86,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
86-89 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
ketone
phenyl
Stringa SMILE
OCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,9H,6H2
ZWVHTXAYIKBMEE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Hydroxyacetophenone can be used as a starting material for the synthesis of:
  • Enantioselective 1R-phenyl-1,2-ethanediol in the presence of a rhodium(III) catalyst by asymmetric transfer hydrogenation.[1]
  • Copper(II) complexes of 2-hydroxyacetophenone N-substituted thiosemicarbazones.[2]
  • Chromium, molybdenum, and ruthenium complexes of 2-hydroxyacetophenone Schiff bases.[3]
  • 2-Hydroxyacetophenone-aroyl hydrazone derivatives for inhibition of copper corrosion in nitric acid.[4]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthetic studies on optically active Schiff-base ligands derived from condensation of 2-hydroxyacetophenone and chiral diamines.
Gao WT and Zheng Z.
Molecules (Basel), 7(7), 511-516 (2002)
2-Hydroxyacetophenone-aroyl hydrazone derivatives as corrosion inhibitors for copper dissolution in nitric acid solution
AS Fouda, et al.
Bulletin of the Korean Chemical Society,, 21(11), 1085-1089 (2000)
Mateusz Łużny et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(17) (2019-09-05)
Biotransformations were performed on eight selected yeast strains, all of which were able to selectively hydrogenate the chalcone derivatives 3-(2"-furyl)- (1) and 3-(2"-thienyl)-1-(2'-hydroxyphenyl)-prop-2-en-1-one (3) into 3-(2"-furyl)- (2) and 3-(2"-thienyl)-1-(2'-hydroxyphenyl)-propan-1-one (4) respectively. The highest efficiency of hydrogenation of the double bond
A stereochemically well-defined rhodium (III) catalyst for asymmetric transfer hydrogenation of ketones
Matharu DS, et al.
Organic Letters, 7(24), 5489-5491 (2005)
Synthesis and structural characterization of mixed ligand ? 1-2-hydroxyacetophenone complexes of cobalt (III).
Mondal N, et al.
Polyhedron, 19(28), 2707-2711 (2000)