383406
5′-Bromo-2′-hydroxyacetophenone
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
58-61 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1cc(Br)ccc1O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5(10)7-4-6(9)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3
HQCCNFFIOWYINW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- As ligand in the preparation of tetrahedral metallocene complexes containing vanadium(IV) (vanadocene), having potential spermicidal activity against human sperm.
- Synthesis of {2′-[1-(5-bromo-2-oxidophenyl) ethylidene] benzohydrazidato (2-)} tris(pyridine) nickel(II)] pyridine solvate.
- Synthesis of N′-[1-(5-bromo-2-hydroxyphenyl)ethylidene]-3,4,5-trihydroxybenzohydrazide dimethyl sulfoxide solvate trihydrate.
- Preparation of 6-bromochromen-4-one.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3