Documenti fondamentali
H55103
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxypropiophenone
97%
Sinonimo/i:
2-(Propionyl)phenol
Scegli un formato
25 G
31,43 €
31,43 €
Prezzo di listino44,90 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
31,43 €
About This Item
Formula condensata:
HOC6H4COC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.17
Beilstein:
1860264
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
31,43 €
Prezzo di listino44,90 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.548 (lit.)
P. ebollizione
115 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-8(10)7-5-3-4-6-9(7)11/h3-6,11H,2H2,1H3
KDUWXMIHHIVXER-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)