241008
Phenethylamine
≥99%
Sinonimo/i:
2-Phenethylamine, β-Phenylethylamine, 2-Phenylethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.18 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.533 (lit.)
P. ebollizione
197-200 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
Densità
0.962 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
phenyl
Stringa SMILE
NCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2
BHHGXPLMPWCGHP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
rat ... Htr2a(29595)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?