Documenti fondamentali
441473
Sigma-Aldrich
tert-Butylperoxy isopropyl carbonate solution
75 wt. % in aliphatic hydrocarbons
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHOCO3C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.21
Codice UNSPSC:
12162002
Concentrazione
75 wt. % in aliphatic hydrocarbons
Indice di rifrazione
n20/D 1.448
Densità
0.87 g/mL at 25 °C
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Org. Perox. C
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)