Documenti fondamentali
440817
Sigma-Aldrich
1-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]urea
97%
Sinonimo/i:
γ-Ureidopropyltrimethoxysilane, 3-Ureidopropyltrimethoxysilane, N -[3-(Trimethoxysilyl)propyl]urea, Ureidopropyltrimethoxysilane
Scegli un formato
100 ML
60,60 €
60,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
60,60 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)3Si(CH2)3NHCONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
60,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.46 (lit.)
P. ebollizione
217-250 °C (lit.)
Densità
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[Si](CCCNC(N)=O)(OC)OC
InChI
1S/C7H18N2O4Si/c1-11-14(12-2,13-3)6-4-5-9-7(8)10/h4-6H2,1-3H3,(H3,8,9,10)
LVACOMKKELLCHJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]urea is a urea based surface modifying agent that is used for forming self-assembled monolayers (SAMs) on a variety of substrates. It is mainly utilized to immobilize the surface atoms by forming a ligand.[1][2]
Applicazioni
1-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]urea capped magnetic nanoparticles can be used as catalyst supports for immobilizing the surface enzymes and nanoparticles.[3] It may be used in the silanization of ceria that finds potential applications as medical agents.[4]
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Magnetic nanoparticles entrapped in siliceous mesocellular foam: a new catalyst support
Lee SS, et al.
Chemistry?A European Journal , 18(24), 7394-7403 (2012)
Carolina I Giunta et al.
ACS nano (2020-12-12)
Owing to their outstanding catalytic properties, enzymes represent powerful tools for carrying out a wide range of (bio)chemical transformations with high proficiency. In this context, enzymes with high biocatalytic promiscuity are somewhat neglected. Here, we demonstrate that a meticulous modification
Ureido-modified macroporous hollow silica microspheres for recovery of Wilkinson's catalyst in hydrogenated nitrile butadiene rubber
Ai C, et al.
Powder Technology, 318, 501-506 (2017)
Influence of surface charge on lysozyme adsorption to ceria nanoparticles
Wang B, et al.
Applied Surface Science, 258(14), 5332-5341 (2012)
Immobilization of alkaline phosphatase on modified silica coatings
Ehlert N, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 131(1-3), 51-57 (2010)