Documenti fondamentali
8.19172
Sigma-Aldrich
N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane
for synthesis
Sinonimo/i:
N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane
Scegli un formato
25 ML
42,00 €
100 ML
60,80 €
500 ML
199,00 €
42,00 €
Spedizione prevista il17 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
42,00 €
100 ML
60,80 €
500 ML
199,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H22N2O3Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
217-164-6
NACRES:
NA.22
42,00 €
Spedizione prevista il17 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1.5 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
300 °C
Potenza
2413 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. ebollizione
261-263 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 136 °C
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Si](OC)(OC)(OC)CCCNCCN.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C8H22N2O3Si.ClH/c1-11-14(12-2,13-3)8-4-6-10-7-5-9;/h10H,4-9H2,1-3H3;1H
SZBIXNNLIKDOEJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Epoxy Resin Enhancement: Investigates the effect of aminosilane coupling agents, including AEAPTMS, on the thermo-mechanical properties of cross-linked epoxy resin, illustrating improvements in material properties for industrial applications (Tang et al., 2018).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.016 - 1.024
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
respiratory tract irritation
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
276.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
136 °C - closed cup