Documenti fondamentali
418560
Sigma-Aldrich
Poly(melamine-co-formaldehyde) methylated, solution
average Mn ~432, 84 wt. % in 1-butanol
Scegli un formato
250 ML
42,40 €
1 L
39,05 €
42,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
42,40 €
1 L
39,05 €
About This Item
Formula condensata:
(C4H8N6O)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
42,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
PM
average Mn ~432
Concentrazione
84 wt. % in 1-butanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.515
P. ebollizione
118 °C
Densità
1.157 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Nc1nc(nc(n1)N)N.O=C
InChI
1S/C3H6N6.CH2O/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1;1-2/h(H6,4,5,6,7,8,9);1H2
IVJISJACKSSFGE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Poly(melamine-co-formaldehyde) methylated, solution (PMF) is a heat initiated cross-linking agent that forms an optically transparent solution. It can be linked with poly(4-vinly phenol) (PVP) by attaching with phenol groups that reduce the hydroxyl units in the blend.[1][2]
Applicazioni
PMF can be used in the preparation of PVP-based ink, which can be used in inkjet printing for the development of electronic components such as:
  • organic thin film transistor[3]
  • radio frequency capacitors[4]
  • parallel plate capacitors[5]
  • metal insulated metal (MIM) capacitor[6]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Inkjet-printed thin film radio-frequency capacitors based on sol-gel derived alumina dielectric ink.
McKerricher G, et al.
Ceramics International, 43(13), 9846-9853 (2017)
Poly (melamine-co-formaldehyde) methylated effect on the interface states of metal/polymer/p-Si Schottky barrier diode.
Tozlu C and Mutlu A
Synthetic Metals, 211, 99-106 (2016)
Effects of processing variable on melamine-formaldehyde aerogel formation.
Nguyen MH and Dao L
Journal of Non-Crystalline Solids, 225, 51-57 (1998)
Inkjet Printed Parallel Plate Capacitors Using PVP Polymer Dielectric Ink on Flexible Polyimide Substrates.
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 4277-4280 (2018)
Scaling of contact metal induced hysteresis in solution processed organic thin film transistors.
Karunakaran L, et al
Organic Electronics, 65, 15-18 (2019)
Domande
1–4 di 4 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  3. What wt% of formaldehyde is present in the methylated poly(melamine-co-formaldehyde) solution?
    1 risposta
    1. The amount of free formaldehyde in this solution is typically less than 1 percent. The exact ratio of melamine to formaldehyde in the polymer is not determined, therefore the weight percent of formaldehyde in the polymer is not known.
      Utile?
  4. What's the curing temperature of this product? What is the suitable solvent? Is it soluble i water as well as organic oil?
    1 risposta
    1. This is an 84 wt.% solution in 1-butanol. The solubility and curing temperature of this product is not determined. The link below is to a review article which may be helpful:
      https://www.nature.com/articles/pj2012162